AuftragsverfolgungKontakt
Optical windows
Optical windows
Clear aperture 85%, surface finish 60/40, Gallium arsenide, 25,4 mm, 1 mm
Katalognr. 46089.KS
Optical windows
Katalognr. 46089.KS
Optical windows
Clear aperture 85%, surface finish 60/40, Gallium arsenide, 25,4 mm, 1 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These optical windows are ideally stored at ambient temperatures.
  • Clear aperture 85%
  • Surface finish 60/40 or 40/20
Technische Daten
  • Fenstermaterial:
    Gallium arsenide
  • Bezeichnung:
    Clear aperture 85%, surface finish 60/40
  • Abmessungen:
    25,4 mm
  • Seq:
    20
  • Stärke:
    1 mm