VWR® JustCast, Casting chamber, adjustable
JustCast casting tray
Katalognr. 700-0849
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Die justierbare Gießschiene JustCast stellt eine universelle, schnelle Möglichkeit dar, Gelträger der PerfectBlue™ Minigelsysteme bequem und auslaufsicher abzudichten (ohne Klebeband). Die justierbare Gießschiene JustCast bietet die Möglichkeit, die Gelträger sämtlicher PerfectBlue™ Minigelsysteme in einer einzigen Vorrichtung abzudichten. Das Drei-Punkt-Nivellierungssystem mit integrierter Wasserwaage erlaubt das Gießen gleichmäßig dicker Gele. Für gleichzeitiges Gießen von bis zu je 3 Mini S-, 2 Mini M- oder 2 Mini L-Gelen.
Technische Daten
- Bezeichnung:JustCast casting tray
- Seq:02