VWR® Basic, Schürzen, PE
Geblockt, Gelb, 800×1250 mm
Katalognr. 113-9097
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Schürzen bestehen aus PE-Folie.
- Frei von Naturkautschuklatex
- Lose oder geblockt erhältlich
L×B: 1250×800 mm/1400×800 mm/1600×800 mm
Stärke: 20, 50 oder 100 µm
Technische Daten
- Farbe:Gelb
- Bezeichnung:Geblockt
- Seq:03
- B×L:800×1250 mm