VWR® Basic, Schürzen, PE
Geblockt, Rot, 800×1250 mm
Katalognr. 113-9099
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Schürzen bestehen aus PE-Folie.
- Frei von Naturkautschuklatex
- Lose oder geblockt erhältlich
L×B: 1250×800 mm/1400×800 mm/1600×800 mm
Stärke: 20, 50 oder 100 µm
Dokumente
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Weitere Produktdetails
TDS VWR® Basic Apron PE Blocked 20 µm TDS VWR® Basic Apron PE Blocked 50 µm TDS VWR® Basic Apron PE Loose 100 µm TDS VWR® Basic Apron PE Loose 20 µm
Technisches Datenblatt
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktliteratur
Technische Daten
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Geblockt
- Seq:05
- B×L:800×1250 mm