VWR® Basic, Schürzen, PE
Geblockt, Blau, 800×1250 mm
Catalog # 113-9096
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Einweg-Schürzen bestehen aus PE-Folie.
- Frei von Naturkautschuklatex
- Lose oder geblockt erhältlich
L×B: 1250×800 mm/1400×800 mm/1600×800 mm
Stärke: 20, 50 oder 100 µm
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Additional Product Details
TDS VWR® Basic Apron PE Blocked 20 µm TDS VWR® Basic Apron PE Blocked 50 µm TDS VWR® Basic Apron PE Loose 100 µm TDS VWR® Basic Apron PE Loose 20 µm
Datasheet
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Geblockt
- Seq:02
- B×L:800×1250 mm