VWR® Basic, Schürzen, PE
Weiß, 800×1400 mm
Katalognr. 113-9094
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Schürzen werden aus PE-Film hergestellt.
- Frei von Naturkautschuk-Latex
- In zwei Größen erhältlich
Stärke: 20 µm
Verpackung: 50 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
Dokumente
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Weitere Produktdetails
TDS VWR® Basic Apron PE 20 µm
Technisches Datenblatt
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktliteratur
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- B×L:800×1400 mm
- Cat. No.:113-9094
- Stärke:20 µm