VWR® Basic, Überschuhe
70 µm, Blau, U*
Katalognr. 113-9090
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Überschuhe werden aus CPE-Folie hergestellt.
- Frei von Naturkautschukl-Ltex
- In verschiedenen Farben erhältlich
L×B: 410×170 mm
Stärke: 25, 40 oder 70 µm
*Einheitsgröße
Verpackung: 10 Stück pro Paket, 10 Pakete pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
Dokumente
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Weitere Produktdetails
TDS VWR® Basic Shoecover CPE 25 µm TDS VWR® Basic Shoecover CPE 40 µm TDS VWR® Basic Shoecover CPE 70 µm
Technisches Datenblatt
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktliteratur
Technische Daten
- Schuhgröße:U*
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:70 µm
- Seq:07