AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic, Überschuhe | Avantor
VWR® Basic, Überschuhe
25 µm, Blau, U*
Katalognr. 113-9083
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Basic, Überschuhe
Katalognr. 113-9083
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Basic, Überschuhe
VWR® Basic, Überschuhe
25 µm, Blau, U*
Preis
76.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Diese Einweg-Überschuhe werden aus CPE-Folie hergestellt.
  • Frei von Naturkautschukl-Ltex
  • In verschiedenen Farben erhältlich
L×B: 410×170 mm
Stärke: 25, 40 oder 70 µm
*Einheitsgröße
Verpackung: 10 Stück pro Paket, 10 Pakete pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
Technische Daten
  • Schuhgröße:
    U*
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    25 µm
  • Seq:
    01