AuftragsverfolgungKontakt
Moppsysteme, VertiKlean® MAX™ | Avantor
Moppsysteme, VertiKlean® MAX™
Moppkopf, groß, VertiKlean® MAX™, versiegelte Kanten, 460×130×10 mm, 4/Beutel, 5 Beutel
Katalognr. 129-1479
Anbieter:   CONTEC
Moppsysteme, VertiKlean® MAX™
Katalognr. 129-1479
Anbieter:  CONTEC
Moppsysteme, VertiKlean® MAX™
Moppsysteme, VertiKlean® MAX™
Moppkopf, groß, VertiKlean® MAX™, versiegelte Kanten, 460×130×10 mm, 4/Beutel, 5 Beutel
Preis
SFr. 610.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
VertiKlean® MAX™ ist zum Auftragen von Desinfektionsmitteln sowohl auf horizontalen als auch auf vertikalen Oberflächen vorgesehen und ist ideal für die allgemeine Reinigung von Decken, Wänden und Fußböden. Bei diesem leichten Mopp ist auf dem Polyester-Mikrofasermaterial eine Schicht hydrophiler Polyurethanschaum aufgebracht, der von einer halbstarren, thermogeformten Platte verstärkt wird, die leicht an einer VertiKlean® Mopphalterung einrastet.
  • Mopp aus hydrophilem Urethanschaum und gestricktem Polyester nimmt Flüssigkeiten besser auf als Konkurrenzprodukte
  • Durch Laserschnitt werden die Kanten von Schaumstoff und Polyester versiegelt, was die Wahrscheinlichkeit von Kontamination durch Fasern und Partikel reduziert
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und Abriebfestigkeit
  • Längere Haltbarkeit als herkömmliche Moppschwämme
  • Erlaubt das gleichmäßige Auftragen von Desinfektionsmitteln und Reinigungslösungen
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Reinigungslösungen
VertiKlean® MAX™ hat eine schmale Form für die Reinigung in engen Räumen. Das verbesserte, gerippte Mikrofasermaterial gleitet reibungslos über den Boden. Die strukturierte Oberfläche sorgt für eine bessere Entfernung von Verschmutzungen. Die schwenkbare Mopphalterung erleichtert die Reinigung rund um Tür- und Fensterrahmen sowie um Lichthalterungen und schwere Geräte.
Erhältlich in drei Längen, um Ihre Anforderungen an die Reinigung zu erfüllen. Der kleinste VertiKlean® MAX™ eignet sich für Reinigungsaufgaben auf beengtem Raum, z. B. bei der Reinigung und Desinfektion von Abzügen, Isolatoren und Mini-Umgebungen. Der mittelgroße und große VertiKlean® MAX™ sind ideal für die Reinigung und Desinfektion großer Oberflächen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Moppkopf, groß, VertiKlean® MAX™, versiegelte Kanten
  • Abmessungen:
    460×130×10 mm
  • Seq:
    11
  • Verpackt:
    4/Beutel, 5 Beutel
Complementary Products
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Verpackt
    Länge
    Bezeichnung
    Abmessungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 141-1465
    1/Karton
    290 mm
    QuickConnect™ Mopphalter, Edelstahl, Mopphalter für normale VertiKlean MAX Moppaufsätze
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 232.00
  • 141-1466
    1/Karton
    360 mm
    QuickConnect™ Mopphalter, Edelstahl, Mopphalter für große VertiKlean MAX Moppaufsätze
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 240.00
  • 141-1453
    1/Karton
    290 mm
    QuickConnect™ Mopphalter, Edelstahl, flach aufliegender Mopphalter für mittelgroße und große VertiKlean MAX Moppaufsätze
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 241.00
  • 141-1464
    1/Karton
    190 mm
    QuickConnect™ Mopphalter, Edelstahl, Mopphalter für mittelgroße und große VertiKlean MAX Moppaufsätze
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 283.00
  • 141-1468
    1/case
    290×47×110 mm
    18
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 237.00