Natriumazid 99+%
Plastic bottle, 1 kg
J21610.A1
: Sodium triazide
- :26628-22-8
- :NaN₃
- :MFCD00003536
- :65.01 g/mol
- :14,08581
- :∼275 °C (Zersetzung)
- :1,846 g/cm³
- :Raumtemperatur
- :247-852-1
- :1687
- :6.1,II
- Form:White crystalline powder
- Assay (Unspecified):≥99.0%
- Loss on Drying:≤0.5%
- Packung:Plastic bottle
- VE:1 kg