ContactUsLinkComponent
Glaskapillaren aus Sodaglas, Enden geschnitten L= 230 ± 1 Da= 0,9 ± 0,05 Di= 0,72 ± 0,05 S= 0,09 ± 0,03 mm 1 * 1.000 ST
Katalognr. HILG1417415
Anbieter:  HILGENBERG
Glaskapillaren aus Sodaglas, Enden geschnitten L= 230 ± 1 Da= 0,9 ± 0,05 Di= 0,72 ± 0,05 S= 0,09 ± 0,03 mm 1 * 1.000 ST
Katalognr. HILG1417415
Anbieter:  HILGENBERG
Frequently Bought Together