AuftragsverfolgungKontakt
BUFFER SOLUTION PH1.00+0.02 25GRAD 1 * 500 mL | Avantor
BUFFER SOLUTION PH1.00+0.02 25GRAD 1 * 500 mL
Katalognr. REGE1010525TT
Anbieter:   REAGECON
BUFFER SOLUTION PH1.00+0.02 25GRAD 1 * 500 mL
Katalognr. REGE1010525TT
Anbieter:  REAGECON
BUFFER SOLUTION PH1.00+0.02 25GRAD 1 * 500 mL
Preis
SFr. 41.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL