ContactUsLinkComponent
Rundfilter MN 640 w Durchmesser: 11 cm (13,5 cm) mit hochgezogenem Rand verpackt à 2 x 50 Stück 1 * 100 ST
Katalognr. MANA202903
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
undefined
Rundfilter MN 640 w Durchmesser: 11 cm (13,5 cm) mit hochgezogenem Rand verpackt à 2 x 50 Stück 1 * 100 ST
Katalognr. MANA202903
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together