AuftragsverfolgungKontakt
Cover glasses | Avantor
Cover glasses
#1, 5 mm
Katalognr. HECH41001105
Cover glasses
Katalognr. HECH41001105
Cover glasses
Cover glasses
#1, 5 mm
Preis
SFr. 485.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass highly resistant cover glasses with precise and faultless cut.
Bestellinformationen: Available in different diameters.
Technische Daten
  • Ø:
    5 mm
  • Nr.:
    #1
  • Seq:
    02