AuftragsverfolgungKontakt
Schraubverschlüsse | Avantor
Schraubverschlüsse
50 mm, 500/750/1000 ml
Katalognr. 215-4245
Anbieter:   Kautex
Schraubverschlüsse
Katalognr. 215-4245
Anbieter:  Kautex
Schraubverschlüsse
Schraubverschlüsse
50 mm, 500/750/1000 ml
Preis
SFr. 153.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
LDPE, naturfarben
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Auslaufsicher
Technische Daten
  • Gewinde:
    50 mm
  • Seq:
    05
  • Für Flaschen:
    500/750/1000 ml