Schraubverschlüsse
40 mm, 200/250/300/500 ml
Katalognr. 215-4244
Anbieter: Kautex
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, naturfarben
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Auslaufsicher
Dokumente
Technische Daten
- Gewinde:40 mm
- Für Flaschen:200/250/300/500 ml