AuftragsverfolgungKontakt
Umwälzkühlthermostate, Unichiller, mit Pilot ONE E-grade „Basic“-Controller | Avantor
Umwälzkühlthermostate, Unichiller, mit Pilot ONE E-grade „Basic“-Controller
, Unichiller P075w, −20...+40 °C, —, 7,5; 5,3; 3,3; 1,8; kW, , 130 l/min, 5700 mbar, 740×1160×1050 mm
Katalognr. HUBE3040.0011.01
Anbieter:   HUBER
Umwälzkühlthermostate, Unichiller, mit Pilot ONE E-grade „Basic“-Controller
Katalognr. HUBE3040.0011.01
Anbieter:  HUBER
Umwälzkühlthermostate, Unichiller, mit Pilot ONE E-grade „Basic“-Controller
Umwälzkühlthermostate, Unichiller, mit Pilot ONE E-grade „Basic“-Controller
, Unichiller P075w, −20...+40 °C, —, 7,5; 5,3; 3,3; 1,8; kW, , 130 l/min, 5700 mbar, 740×1160×1050 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Unichiller bieten im Vergleich zur herkömmlichen Leitungswasserkühlung eine bessere Effizienz, stabilen Druck und Förderleistung bei konstanter Kühlwassertemperatur. Kühlgeräte reduzieren auch den Wasserverbrauch und schonen die Umwelt bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten.
  • Einfache Bedienung mit Menüführung
  • Robuste Edelstahlausführung
  • Einfaches Befüllen und Entleeren
  • Beleuchtete Füllstandsanzeige
  • Helle, große OLED-Anzeige
Unichiller eignen sich ideal zum Entfernen von Wärme aus chemischen Prozessen, Kühlen technischer Anlagen oder als zentrale Kühlwasserversorgung für Labore. Unichiller sind für den Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C ausgelegt.
Pilot-ONE E-grade „Basic“ verfügt bereits in der Basisversion über umfangreiche Funktionalitäten für klassische Temperieranwendungen. Es ermöglicht jederzeit eine Erweiterung der Funktionalität, um neuen Prozessanforderungen gerecht zu werden.
Der Pilot ONE® Regler ist austauschbar und kann als Fernbedienung verwendet werden (mit optionalem Datenkabel). Er bietet einen brillanten 5,7"-Touchscreen mit Grafikfunktionen und komfortabler Menüführung in 11 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch) sowie USB- und Ethernet-Anschlüsse. Der Benutzer kann optische und akustische Alarme für Temperaturgrenzwerte einstellen; mit der Uhr- und Kalenderfunktion für den Autostart kann das Gerät für einen unbeaufsichtigten Anlauf programmiert werden. Leistungsstarke Druckpumpe; Tischmodelle mit einem maximalen Pumpendruck von 3 bar besitzen einen integrierten, einstellbaren Bypass und ein Druckmessgerät; bei Standmodellen erfolgt die Druckregelung über externen Bypass (optional).
Die Unichiller P-Modelle sind mit Hochdruckpumpen für Anwendungen mit hohen Druckabfällen ausgestattet. T steht für Tower-Modelle, w für wassergekühlte Modelle, wo für Winteroption.
Die Tower-Modelle bieten Leistung auf kleinem Raum. Diese Modelle sind mit dem neuen, austauschbaren Pilot ONE® Controller ausgestattet und werden sowohl in der Forschung als auch in der Produktion eingesetzt.
Zertifizierung: Entspricht IP Klasse 20, Sicherheitsklasse III/FL.
Bestellinformationen: Eine Aufstellung im Außenbereich ist mit Winterbetriebspaketen möglich. Bitte wenden Sie sich an Avantor, um Einzelheiten zu anderen Modellen oder verfügbaren Optionen und Zubehör zu erfahren.
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Heizleistung:
  • Temperaturbereich:
    −20...+40 °C
  • Seq:
    042
  • B×T×H:
    740×1160×1050 mm
  • Kühl-Leistung:
    7,5; 5,3; 3,3; 1,8; kW
  • Pumpe:
    130 l/min, 5700 mbar
  • Typ:
    Unichiller P075w
  • Cat. No.:
    HUBE3040.0011.01