AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze
Blau, 3XL
  113-9037
VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze
  113-9037
VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze
VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze
Blau, 3XL
308.00 SFr.
1 * 50 ST
Diese Einweg-Overalls, mit Kapuze, werden aus PE-beschichtetem PP-Vlies hergestellt.
  • Kapuze
  • Reißverschluss (eine Richtung)
  • Elastikbündchen
  • Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
 : 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.
  • Konfektionsgröße:
    3XL
  • Farbe:
    Blau
  • Cat. No.:
    113-9037
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen|Labor
  • Gewicht:
    40 g/m²