VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze
Blau, S
Katalognr. 113-9032
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Overalls, mit Kapuze, werden aus PE-beschichtetem PP-Vlies hergestellt.
- Kapuze
- Reißverschluss (eine Richtung)
- Elastikbündchen
- Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
Verpackung: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.
Dokumente
CoC Overalls, with hood, VWR® Basic CoC_VWRI113-9027_26320182 CoC_VWRI113_Overalls, with Hood, VWR® Basic VWRI113-9035_04520252.pdf
Food contact certificate F
Weitere Produktdetails
TDS VWR® Coverall Laminated PP Hood with Zip TDS VWR® Coverall Laminated PP Hoods with Zip
Technisches Datenblatt
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktliteratur
Technische Daten
- Konfektionsgröße:S
- Farbe:Blau
- Cat. No.:113-9032
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Labor
- Gewicht:40 g/m²