AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze | Avantor
VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze
Weiß, M
Katalognr. 113-9027
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze
Katalognr. 113-9027
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze
VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze
Weiß, M
Preis
308.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Diese Einweg-Overalls, mit Kapuze, werden aus PE-beschichtetem PP-Vlies hergestellt.
  • Kapuze
  • Reißverschluss (eine Richtung)
  • Elastikbündchen
  • Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
Verpackung: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    M
  • Farbe:
    Weiß
  • Cat. No.:
    113-9027
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen|Labor
  • Gewicht:
    40 g/m²