AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze
Blau, 3XL
  113-9025
VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze
  113-9025
VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze
VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze
Blau, 3XL
SFr. 275.00
1 * 50 ST
Diese Einweg-Overalls, mit Kapuze, werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, einem leichten Material, das Schutz in ungefährlichen, schmutzigen Arbeitsumgebungen bietet.
  • Kapuze
  • Reißverschluss (eine Richtung)
  • Elastikbündchen
  • Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
 : 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.
  • Konfektionsgröße:
    3XL
  • Farbe:
    Blau
  • Seq:
    12
  • Cat. No.:
    113-9025
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen|Labor
  • Gewicht:
    40 g/m²