VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze
Blau, L
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Overalls, mit Kapuze, werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, einem leichten Material, das Schutz in ungefährlichen, schmutzigen Arbeitsumgebungen bietet.
- Kapuze
- Reißverschluss (eine Richtung)
- Elastikbündchen
- Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
Verpackung: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.
Dokumente
CoC VWR Basic Overalls with Hood COC_VWRI113-9015_22920201 coc_VWRI113-9016_11020233 coc_VWRI113-9016_12020256 coc_VWRI113-9016_19120256
Mehr
Food contact certificate F
Weitere Produktdetails
TDS VWR® Basic Coverall Hood with Zip
Technisches Datenblatt
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktliteratur
Technische Daten
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Blau
- Seq:09
- Cat. No.:113-9022
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Labor
- Gewicht:40 g/m²