VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze
Blau, S
Katalognr. 113-9020
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Overalls, mit Kapuze, werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, einem leichten Material, das Schutz in ungefährlichen, schmutzigen Arbeitsumgebungen bietet.
- Kapuze
- Reißverschluss (eine Richtung)
- Elastikbündchen
- Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
Packaging: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.
Documents
Technische Daten
- Konfektionsgröße:S
- Farbe:Blau
- Seq:07
- Cat. No.:113-9020
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Labor
- Gewicht:40 g/m²