VWR® Basic, Overalls, mit Kapuze
Weiß, M
Katalognr. 113-9015
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Overalls, mit Kapuze, werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, einem leichten Material, das Schutz in ungefährlichen, schmutzigen Arbeitsumgebungen bietet.
- Kapuze
- Reißverschluss (eine Richtung)
- Elastikbündchen
- Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
Packaging: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.
Documents
Technische Daten
- Konfektionsgröße:M
- Farbe:Weiß
- Seq:02
- Cat. No.:113-9015
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Labor
- Gewicht:40 g/m²