AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic, Overalls | Avantor
VWR® Basic, Overalls
Weiß, XL
Katalognr. 113-9003
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Basic, Overalls
Katalognr. 113-9003
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Basic, Overalls
VWR® Basic, Overalls
Weiß, XL
Preis
SFr. 119.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Diese Einweg-Overalls, mit Kragen, werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, einem leichten Material, das Schutz in ungefährlichen, schmutzigen Arbeitsumgebungen bietet.
  • Kragen
  • Reißverschluss (eine Richtung)
  • Elastikbündchen
  • Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
Verpackung: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    XL
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    113-9003
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen|Labor
  • Gewicht:
    40 g/m²