VWR® Basic, Kittel, Reißverschluss
Weiß, XXL, 112 cm
Katalognr. 113-9001
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Kittel werden aus einem robusten, leichten und atmungsaktiven Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
- Reißverschluss
- Elastikbündchen
- Raglanärmel
- Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
Verpackung: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.
Dokumente
Food contact certificate F
Weitere Produktdetails
TDS VWR® Basic Frock Elastic Wrist with Zip
Technisches Datenblatt
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktliteratur
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Weiß
- Länge:112 cm
- Seq:02
- Taschen:Ohne Taschen
- Cat. No.:113-9001
- Verschlussart:Reißverschluss
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Labor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:40 g/m²