VWR® Basic, Kittel, Reißverschluss
Weiß, XL, 108 cm
Catalog # 113-9000
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Einweg-Kittel werden aus einem robusten, leichten und atmungsaktiven Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
- Reißverschluss
- Elastikbündchen
- Raglanärmel
- Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
Packaging: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.
Documents
Food contact certificate F
Additional Product Details
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications
- Konfektionsgröße:XL
- Farbe:Weiß
- Länge:108 cm
- Seq:01
- Taschen:Ohne Taschen
- Cat. No.:113-9000
- Verschlussart:Reißverschluss
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Labor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:40 g/m²