VWR® Basic, Kittel
Blau, L, 104 cm
113-8998
Diese Einweg-Kittel werden aus einem robusten, leichten und atmungsaktiven Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
- Druckknopfverschluss
- Elastikbündchen
- Raglanärmel
- Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Blau
- Länge:104 cm
- Seq:03
- Taschen:Ohne Taschen
- Cat. No.:113-8998
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Labor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:40 g/m²