VWR® Basic, Kittel
Weiß, XL, 108 cm
Katalognr. 113-8996
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Kittel werden aus einem robusten, leichten und atmungsaktiven Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
- Druckknopfverschluss
- Elastikbündchen
- Raglanärmel
- Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
Verpackung: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.
Dokumente
Food contact certificate F
Weitere Produktdetails
TDS VWR® Basic Frock Elastic Wrist with Snap
Technisches Datenblatt
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktliteratur
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XL
- Farbe:Weiß
- Länge:108 cm
- Seq:02
- Taschen:Ohne Taschen
- Cat. No.:113-8996
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Labor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:40 g/m²