AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic, Überschuhe, SPP
VWR® Basic, Überschuhe, SPP
Rutschfest, Blau, U*, 170 mm, 410 mm
Codice catalogo 113-9053
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® Basic, Überschuhe, SPP
Codice catalogo 113-9053
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR® Basic, Überschuhe, SPP
VWR® Basic, Überschuhe, SPP
Rutschfest, Blau, U*, 170 mm, 410 mm
Price
87.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 300 ST
Product Details & Documents
Diese Einweg-Überschuhe werden aus einem SPP-Vlies hergestellt.
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • Mit rutschfester Sohle erhältlich
L×H: 410×170 mm
Gewicht: 40 g/m²
*Einheitsgröße
Confezione: 10 Stück pro Paket, 10 Pakete pro Beutel, 3 Beutel pro Packung.
Specifiche
  • Schuhgröße:
    U*
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Rutschfest
  • Höhe:
    170 mm
  • Länge:
    410 mm
  • Seq:
    03
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..