VWR® Basic, Überschuhe, SPP
Standard, Blau, U*, 170 mm, 410 mm
Katalognr. 113-8932
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Überschuhe werden aus einem SPP-Vlies hergestellt.
- Frei von Naturkautschuklatex
- Mit rutschfester Sohle erhältlich
L×H: 410×170 mm
Gewicht: 40 g/m²
*Einheitsgröße
: 10 Stück pro Paket, 10 Pakete pro Beutel, 3 Beutel pro Packung.
Dokumente
Food contact certificate F
Weitere Produktdetails
TDS VWR® Basic Shoecover 40GSM PP TDS VWR® Basic Shoecover Antiskid 40GSM PP
Technisches Datenblatt
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktliteratur
Technische Daten
- Schuhgröße:U*
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Standard
- Höhe:170 mm
- Länge:410 mm
- Seq:02