VWR® Basic, Überschuhe, SPP
Standard, Weiß, U*, 170 mm, 410 mm
Catalog # 113-8929
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Einweg-Überschuhe werden aus einem SPP-Vlies hergestellt.
- Frei von Naturkautschuklatex
- Mit rutschfester Sohle erhältlich
L×H: 410×170 mm
Gewicht: 40 g/m²
*Einheitsgröße
Packaging: 10 Stück pro Paket, 10 Pakete pro Beutel, 3 Beutel pro Packung.
Documents
Food contact certificate F
Additional Product Details
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications
- Schuhgröße:U*
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Standard
- Höhe:170 mm
- Länge:410 mm
- Seq:01