AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic, Bartschutz | Avantor
VWR® Basic, Bartschutz
Weiß
Katalognr. 113-8902
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Basic, Bartschutz
Katalognr. 113-8902
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Basic, Bartschutz
VWR® Basic, Bartschutz
Weiß
Preis
SFr. 98.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Dieser Einweg-Bartschutz wird aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • In Weiß und Blau erhältlich
Gewicht: 10 g/m²
Verpackung: 100 Stück/Beutel, 10 Beutel/Karton.
Technische Daten
  • Farbe:
    Weiß
  • Cat. No.:
    113-8902
  • Gewicht:
    10 g/m²