AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic, Hauben, detektierbar | Avantor
VWR® Basic, Hauben, detektierbar
Rot, 530 mm
Katalognr. 113-8898
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Basic, Hauben, detektierbar
Katalognr. 113-8898
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Basic, Hauben, detektierbar
VWR® Basic, Hauben, detektierbar
Rot, 530 mm
Preis
SFr. 83.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Diese Einweg-Hauben werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • Doppelt elastisch
  • Metalldetektierbar, daher ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
Gewicht: 10 g/m²
Packaging: 100 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
Technische Daten
  • Ø:
    530 mm
  • Farbe:
    Rot
  • Cat. No.:
    113-8898
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen|Lebensmittel-Bereich
  • Gewicht:
    10 g/m²