VWR® Basic, Hauben, detektierbar
Grün, 530 mm
Catalog # 113-8897
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Einweg-Hauben werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
- Frei von Naturkautschuklatex
- Doppelt elastisch
- Metalldetektierbar, daher ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
Gewicht: 10 g/m²
Packaging: 100 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
Documents
Food Contact Certificate
Additional Product Details
TDS Mob Caps, Detectable
Datasheet
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications
- Ø:530 mm
- Farbe:Grün
- Cat. No.:113-8897
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Lebensmittel-Bereich
- Gewicht:10 g/m²