AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic, Hauben, Doppelt Elastisch | Avantor
VWR® Basic, Hauben, Doppelt Elastisch
Gelb, 530 mm
Katalognr. 113-8866
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Basic, Hauben, Doppelt Elastisch
Katalognr. 113-8866
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Basic, Hauben, Doppelt Elastisch
VWR® Basic, Hauben, Doppelt Elastisch
Gelb, 530 mm
Preis
SFr. 57.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These disposable pleated caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Free from natural rubber latex
  • Double elastic
  • Available in a wide range of colours
Gewicht: 10 g/m²
Verpackung: 100 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
Technische Daten
  • Ø:
    530 mm
  • Farbe:
    Gelb
  • Seq:
    05