VWR® Basic, Hauben, Einfach Elastisch
Gelb, 530 mm
Catalog # 113-8854
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Diese gefalteten Einweg-Hauben werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
- Frei von Naturkautschuklatex
- Einfach elastisch
- In verschiedensten Farben erhältlich
Gewicht: 10 g/m²
Packaging: 100 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
Documents
Specifications
- Ø:530 mm
- Farbe:Gelb