AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic, Hauben, Einfach Elastisch
Rot, 530 mm
  113-8853
VWR® Basic, Hauben, Einfach Elastisch
  113-8853
VWR® Basic, Hauben, Einfach Elastisch
VWR® Basic, Hauben, Einfach Elastisch
Rot, 530 mm
SFr. 55.60
1 * 1.000 ST
Diese gefalteten Einweg-Hauben werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • Einfach elastisch
  • In verschiedensten Farben erhältlich
Gewicht: 10 g/m²
 : 100 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
  • Ø:
    530 mm
  • Farbe:
    Rot