VWR® Basic, Hauben, Einfach Elastisch
Gelb, 580 mm
113-8860
Diese gefalteten Einweg-Hauben werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
- Frei von Naturkautschuklatex
- Einfach elastisch
- In verschiedensten Farben erhältlich
Gewicht: 10 g/m²
Emballage: 100 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
Documents
CoC VWR® Basic Single Elastic Mob Caps CoC_VWRI113-8850_D9210303 CoC_VWRI113-8851_59181359 COC_VWRI113-8856_D9220261 COC_VWRI113-8856_D9230491
Food Contact Certificate
Détails supplémentaires sur le produit
TDS Mob Caps, Single Elastic
Fiche technique
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Documentation produit
- Ø:580 mm
- Farbe:Gelb