AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic, Hauben, Einfach Elastisch
VWR® Basic, Hauben, Einfach Elastisch
Rot, 580 mm
Codice catalogo 113-8859
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® Basic, Hauben, Einfach Elastisch
Codice catalogo 113-8859
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR® Basic, Hauben, Einfach Elastisch
VWR® Basic, Hauben, Einfach Elastisch
Rot, 580 mm
Price
SFr. 47.30
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Diese gefalteten Einweg-Hauben werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • Einfach elastisch
  • In verschiedensten Farben erhältlich
Gewicht: 10 g/m²
Confezione: 100 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
Specifiche
  • Ø:
    580 mm
  • Farbe:
    Rot
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..