AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, IOS W-Plan-Objektive | Avantor
VWR®, IOS W-Plan-Objektive
IOS W-Plan Objektiv, 4×/0,10
Katalognr. 630-2949
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, IOS W-Plan-Objektive
Katalognr. 630-2949
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, IOS W-Plan-Objektive
IOS W-Plan Objektiv, 4×/0,10
Preis
SFr. 44.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Objektive mit hohem Kontrast sind besonders für Routinebeobachtungen in Laboratorien geeignet.
  • Sorgt für Bildfeldebnung bis zu F.N. 22
  • Basierend auf einem unendlich korrigierten optischen System
  • 100× ist auch mit Blende für Dunkelfeld erhältlich
Dokumente
Technische Daten
  • Vergrößerung:
    4×/0,10
  • Bezeichnung:
    IOS W-Plan Objektiv
  • Seq:
    151