ContactUsLinkComponent
Bestrahlter Permanentmarker mit feiner Spitze und schwarzer, alkoholbeständiger Tinte, die resistent gegen IPA-Overspray ist. Versch miert nicht auf Glas, Metall und Porzellan, lässt sich aber mit Wasser und Seife abwaschen. Einzeln doppelt verpackt. 1 * 10 ST
Katalognr. MICRPEN-40IRDB
Anbieter:  MICRONOVA
undefined
Bestrahlter Permanentmarker mit feiner Spitze und schwarzer, alkoholbeständiger Tinte, die resistent gegen IPA-Overspray ist. Versch miert nicht auf Glas, Metall und Porzellan, lässt sich aber mit Wasser und Seife abwaschen. Einzeln doppelt verpackt. 1 * 10 ST
Katalognr. MICRPEN-40IRDB
Anbieter:  MICRONOVA
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together