Unterdruckdichtung für Precellys Evoltion Zum Halt der Tubes während der Bewegung nötig Wechsel alle 6 Monate empfohlen oder wenn n ötig null
Katalognr. BERTS000806-PEVO0A
Anbieter: Bertin Instruments
Unterdruckdichtung für Precellys Evoltion Zum Halt der Tubes während der Bewegung nötig Wechsel alle 6 Monate empfohlen oder wenn n ötig null
Katalognr. BERTS000806-PEVO0A
Anbieter: Bertin Instruments
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Gaskartuschen, Campingaz®
Anbieter: CAMPING GAZ
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Anbieter: VWR Chemicals
VWR® Rota-Rack Duo, Racks, Mikrozentrifugenröhrchen
Anbieter: VWR Collection
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Accessories for pipetus® / pipetus®-standard / pipetus®-junior
Anbieter: HIRSCHMANN
VWR®, Mini vortex mixer
Anbieter: VWR Collection
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Zubehör für mechanische Pipetten
Anbieter: VWR Collection
Combitips® advanced PCR Clean - Positive Displacement Pipette Tips
Anbieter: EPPENDORF