AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen | Avantor
Dichtungen
HPV rotor, SIL-30AC, SIL-30ACMP, 228-52139-00, SHIM
Katalognr. CTSA11-4179
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSA11-4179
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
HPV rotor, SIL-30AC, SIL-30ACMP, 228-52139-00, SHIM
Preis
SFr. 534.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    HPV rotor
  • Seq:
    12
  • Erstausrüster:
    SHIM
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    228-52139-00
  • Modell:
    SIL-30AC, SIL-30ACMP