Arctic Express™ Transportsysteme
Product Details & Documents
Sorgen Sie für optimale Sicherheit mit den Arctic Express™ Transportsystemen – ideal für den Versand von infektiösen Materialien oder biologischen Proben bei kryogenen Temperaturen. Diese Transportsysteme bieten eine Reihe von Funktionen, die höchste Sicherheit für wertvolle Proben beim Transport per Luft- oder Landweg gewährleisten.
- IATA verfügbar für Modell CY50920
- Innovatives Material absorbiert flüssigen Stickstoff, um ein Verschütten während des Transports zu verhindern
- Acht, 13- und 21-tägige Aufbewahrungszeiten für flüssigen Stickstoff ermöglichen einen sicheren Transport von Proben während die Integrität der Proben aufrechterhalten wird.
- Kanister sichert biologische Materialien im Transportbehälter
- Verschließbarer Deckel mit internem Sicherheitsfach bietet Schutz und Probenisolierung
- Kryoröhrchen sind mit saugfähigem Fasermaterial umhüllt, um die Probe bei Verschütten aufzusaugen
- Das System zeichnet sich durch ein leichtes Aluminiumdesign und einen praktischen Griff im Eimerstil aus und lässt sich problemlos mit den meisten gängigen Transportmitteln transportieren
Die statischen Verdampfungsraten basieren auf der Leistung des neuen Behälters ohne Deckelöffnungen und ohne Produktbeladung. Die tatsächliche Betriebsleistung kann je nach Anwendung variieren.
:
: Für den Versand von Knochenmark, Herzklappen oder anderen großen Proben ist eine bestimmte Verpackungsgröße erforderlich, um das Fassungsvermögen zu bestimmen.
: Lieferung in wiederverwendbarem Versandkoffer; ein Kanister bei den Modellen Arctic Express 5 und 10.
:
:
Technische Daten
- Bezeichnung:Manual fill/canister holds, 6×1,2 vials
- Seq:04
- Nutzinhalt:10 L
- Tägliche Verdampfung:0,7 L
- Cat. No.:BARNCY50910
- Statische Haltezeit (Tage):14
- Lagerungskapazität von Pailletten - Anzahl der Stufen:1610
- Anzahl der Kanister:161



