AuftragsverfolgungKontakt
Verification thermometers
Satz Verifikationsthermometer ohne Eichschein, 0…+360 °C, 175 mm, Hg, Total, 5 - 6 mm
Katalognr. AMARN60180-SET
Anbieter:   Amarell
Verification thermometers
Katalognr. AMARN60180-SET
Anbieter:  Amarell
Verification thermometers
Satz Verifikationsthermometer ohne Eichschein, 0…+360 °C, 175 mm, Hg, Total, 5 - 6 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These thermometers are standard set for pharmacy laboratories.
  • Enclosed-scale
  • Milk glass scale
  • Capillary prismatic
  • Richter-top finish with button
It is suitable for temperture range of 0 to 360 °C and has a fine subdivision up to 0,1 °C.
All theremometers in this set are permitted for government verification or calibration.
Technische Daten
  • Ø:
    5 - 6 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    Total
  • Bezeichnung:
    Satz Verifikationsthermometer ohne Eichschein
  • Länge:
    175 mm
  • Seq:
    02
  • Füllung:
    Hg
  • Messbereich:
    0…+360 °C