AuftragsverfolgungKontakt
Precision thermometers
Precision thermometers
Präzisionsthermometer, weiß, +120…+350 °C, 1,0 °C, 250 mm, Rot, 6,0 - 6,5 mm
Catalog # AMARM250472-GA
Supplier:   Amarell
Precision thermometers
Catalog # AMARM250472-GA
Supplier:  Amarell
Precision thermometers
Präzisionsthermometer, weiß, +120…+350 °C, 1,0 °C, 250 mm, Rot, 6,0 - 6,5 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Melting point thermometers according to Kofler.
  • Round top finish in transparent square plastic case
  • Durable pigment
  • Solid stem
These thermometers are suitable for government verification.
Specifications
  • Ø:
    6,0 - 6,5 mm
  • Bezeichnung:
    Präzisionsthermometer, weiß
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    1,0 °C
  • Füllung:
    Rot
  • Messbereich:
    +120…+350 °C