Präzisionsthermometer
0...+100 °C, ±1,0 %, 305 mm, Red special liquid, 6 - 7 mm
Katalognr. AMARL27302-FL/VC
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Thermometer eignen sich zur amtlichen Eichung oder Kalibrierung.
- Mit Ring an der Oberseite
- Dauerhaftes Pigment
- Fester Stiel
Packaging: In eine durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Technische Daten
- Ø:6 - 7 mm
- Länge:305 mm
- Seq:15
- Genauigkeit:±1,0 %
- Füllung:Red special liquid
- Messbereich:0...+100 °C