AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsthermometer | Avantor
Präzisionsthermometer
−10...+100 °C, ±1,0 %, 305 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 6 - 7 mm
Katalognr. AMARL27302-FL
Anbieter:   Amarell
Präzisionsthermometer
Katalognr. AMARL27302-FL
Anbieter:  Amarell
Präzisionsthermometer
−10...+100 °C, ±1,0 %, 305 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 6 - 7 mm
Preis
SFr. 37.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Thermometer eignen sich zur amtlichen Eichung oder Kalibrierung.
  • Mit Ring an der Oberseite
  • Dauerhaftes Pigment
  • Fester Stiel
Packaging: In eine durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Technische Daten
  • Ø:
    6 - 7 mm
  • Länge:
    305 mm
  • Seq:
    02
  • Genauigkeit:
    ±1,0 %
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    −10...+100 °C