Präzisionsthermometer
, 50...150 °C, ±0,1 %, 550 mm, Blaue Spezialflüssigkeit, 9,0 - 9,5 mm
Katalognr. AMARL26012-CB
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Technische Daten
- Ø:9,0 - 9,5 mm
- Länge:550 mm
- Seq:27
- Genauigkeit:±0,1 %
- Füllung:Blaue Spezialflüssigkeit
- Messbereich:50...150 °C